Learn More
Sartorius Disques à membrane d’ultrafiltration
Pour la concentration d’échantillons dans les cellules à agitation
Marque:  Sartorius 14459--47------D
Code produit. 10574571
  • 203.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Sartorius Stedim Biotech propose une vaste gamme de disques pour membranes d’ultrafiltration pour la concentration d’échantillons dans les cellules à agitation. Les diamètres du disque à membrane sont compris entre 13 mm et 293 mm, les seuils de poids moléculaire sont compris entre 1 et 300 kDa. Différents matériaux de membrane sont disponibles selon l’application : Le PES est le matériau standard doté de caractéristiques d’interaction à haut débit, non hydrophobes ou hydrophobes et peu colmatantes. Hydrosart™, une membrane en cellulose régénérée brevetée, présente un taux de liaison protéique extrêmement faible et une résistance chimique supérieure ; elle est privilégiée pour la concentration d’échantillons à très faible teneur protéique.
  • Vaste gamme de seuils de rétention des molécules
  • Différents diamètres de disque disponibles
  • Compatible avec toutes les cellules à agitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Hydrosart
Pour la concentration d’échantillons dans les cellules à agitation
180 μm
30 kDa
10 / boîte
47 mm