Learn More
Sartorius Disques à membrane d’ultrafiltration
Pour la concentration d’échantillons dans les cellules à agitation
Marque: Sartorius 14429--63------D
Description
Sartorius Stedim Biotech propose une vaste gamme de disques pour membranes d’ultrafiltration pour la concentration d’échantillons dans les cellules à agitation. Les diamètres du disque à membrane sont compris entre 13 mm et 293 mm, les seuils de poids moléculaire sont compris entre 1 et 300 kDa. Différents matériaux de membrane sont disponibles selon l’application : Le PES est le matériau standard doté de caractéristiques d’interaction à haut débit, non hydrophobes ou hydrophobes et peu colmatantes. Hydrosart™, une membrane en cellulose régénérée brevetée, présente un taux de liaison protéique extrêmement faible et une résistance chimique supérieure ; elle est privilégiée pour la concentration d’échantillons à très faible teneur protéique.
- Vaste gamme de seuils de rétention des molécules
- Différents diamètres de disque disponibles
- Compatible avec toutes les cellules à agitation
Spécification
Hydrosart | |
Pour la concentration d’échantillons dans les cellules à agitation | |
180 μm |
5000 | |
10 / boîte | |
63 mm |