Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC UltraFast™ UFC-WAX
Augmentez radicalement la vitesse de vos analyses grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ UltraFast.
2433.72€ - 3040.49€
Spécification
À utiliser avec (application) Colonne GC pour produits chimiques, Colonne GC pour produits pétrochimiques, Colonne GC pour analyses environnementales, Colonne GC pour arômes et parfums
Longueur (métrique) 5 m
Diamètre (métrique) interne 0,1 mm
Phase stationnaire UltraFast UFC-WAX
À utiliser avec (équipement) Instrument Trace GC UltraFast
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Épaisseur du film Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Épaisseur du film Prix Quantité et disponibilité  
10594265
Afficher les documents
Thermo Scientific™
UFMC00001010501
0,1 µm N/A N/A N/A
10137934
Afficher les documents
Thermo Scientific™
UFMC00001010503
0,2 µm N/A N/A N/A
Description
Description
Augmentez radicalement la vitesse de vos analyses grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ UltraFast. Si votre laboratoire traite un grand nombre d’échantillons par jour, les colonnes GC UltraFast peuvent assurer la vitesse de traitement et le débit dont vous avez besoin. Ces colonnes courtes et étroites sont conçues pour une utilisation avec la configuration de chromatographie en phase gazeuse Thermo Scientific TRACE GC UltraFast. Ensemble, elles offrent un gain considérable en termes de vitesse d’analyse par rapport aux procédures GC conventionnelles.
Applications :
Produits chimiques
Pétrochimie
Environnement
Arômes et parfums
Conçues spécifiquement pour être robustes et rapides
Les colonnes UltraFast GC utilisent des capillaires courts (2 à 10 m) et étroits et des conditions de programmation de température généralement plus rapides que 2°C/s, ce qui entraîne des largeurs de pic entre 50 et 200 ms. En conséquence, le temps d’analyse moyen est de 1 minute ou moins. Parmi les nombreux avantages :
Des temps d’analyse considérablement réduits
Augmentation du débit d’échantillons par un facteur de 20
Durée de vie de la colonne plus longue
Les colonnes UltraFast UFC-WAX utilisent :
Esters méthyliques d’acide gras (FAME)
Huiles essentielles
Applications générales
Spécification
Spécification
Colonne GC pour produits chimiques, Colonne GC pour produits pétrochimiques, Colonne GC pour analyses environnementales, Colonne GC pour arômes et parfums
0,1 mm
Instrument Trace GC UltraFast
5 m
UltraFast UFC-WAX
Ultrafast
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC UltraFast™ UFC-WAX