Learn More
Systec™ Autoclaves ultra-refroidissants avec échangeur de chaleur H-210 à H-1580
Autoclaves ultra-refroidissants avec échangeur de chaleur Systec™ H-210 à H-1580 réduisant considérablement le délai total de refroidissement et de stérilisation.
Marque: Systec™ 9521
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En association avec le refroidissement optionnel du ballon, l’eau de refroidissement et la pression de support, il est possible de réduire considérablement le délai de refroidissement et l’ensemble du procédé de stérilisation en intégrant un échangeur de chaleur ultra-refroidissant supplémentaire
- Le système ultra-refroidissant est placé dans la porte de la chambre de stérilisation près du ventilateur radial, afin de ne pas réduire l’espace utilisable dans l’autoclave.
- Réduction du délai de refroidissement jusqu’à 90 %
- En fonction de la charge, un délai de refroidissement compris entre 15 et 60 minutes peut être obtenu.
Spécification
Reduces cooling time by up to 90% | |
Accelerated Autoclave Cooling | |
H-210 to H-1580 Autoclave | |
Ultracooler |