Learn More
IKA™ Disperseur de base ULTRA-TURRAX™ T 65
Offre une large plage de vitesses, de 8 000 à 30 000 tr/min, permettant aux utilisateurs de travailler à des vitesses circonférentielles élevées, même avec des petits diamètres de rotor. Le disperseur de base IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 65 offre trois configurations rotor-stator pour une large gamme d’applications.
Marque: IKA™ 0004023500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Instrument de dispersion extrêmement puissant pour des volumes allant de 2 à 50 L (H2O) pour des stations d’installation pilotes typiques
- Opérations reproductibles en raison d’une vitesse constante, même avec des changements de viscosité
- Protection électronique antisurcharge
- Câbles et fiches non inclus dans la livraison
- Les connecteurs enfichables facilitent l’échange d’éléments de dispersion
- Éléments de dispersion en acier inox à utiliser sous vide et sous pression
Spécification
Disperseur de base | |
3 x 400 V | |
50/60 Hz | |
2 à 50 L | |
271 mm | |
T 65 ULTRA-TURRAX™ | |
5 000 mPas |
7200 tr/min | |
3 x 400 V, 50 Hz, 1 800 / 1 500 W | |
1 500 / 1 500 W | |
400 mm | |
185 mm | |
1 de chaque |