Learn More
Wheaton™ Bouchons à revêtement complet ultra pur Wheaton™
Revêtements de type PTFE pour éviter les réactions dues au contact de l’échantillon avec du caoutchouc. Les bouchons à revêtement OmniFlex Pure Wheaton™ sont fabriqués dans un environnement sans silicone.
Marque: Wheaton™ W224100-421
1544.72 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Autoclavables
- Entièrement revêtu d’un polymère fluoré
- Conformes aux pharmacopées américaine, européenne et japonaise
Spécification
1,3cm | |
Duromètre 39 | |
Gris | |
Bouchon à col droit de 20 mm avec OmniFlex 3G |
2cm | |
Oui | |
Caoutchouc de bromobutyle |