Learn More
Greiner Bio-One Couvercles en PS pour microplaques profil très bas
Utilisés pour les microplaques à profil bas haut format
350.44€
Spécification
Couleur | transparent |
---|---|
Matériau | PS |
Anneaux de condensation | Non |
Nbre par carton | 100 |
Nb par paquet | 5 |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10398623
|
Greiner Bio-One
691101 |
Produit non stérile |
350.44€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène, non cytotoxique
- Offre une protection contre la contamination et l’évaporation pendant le stockage des échantillons et la culture cellulaire
- Compatibles avec une gamme de microplaques différentes
Spécification
transparent | |
Non | |
5 |
PS | |
100 | |
Une variété de microplaques, particulièrement adaptées aux microplaques à profil bas grand format |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic, sauf indication contraire.