Learn More
Ohaus™ Kit de support Ultra Flex
Le kit de support OHAUS Ultra Flex™ comprend tout l’équipement nécessaire pour vous aider à travailler avec des agitateurs à plaque chauffante.
Marque: Ohaus™ 30400145
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- OHAUS propose une gamme d’accessoires pour agitateurs répondant aux exigences spécifiques en matière d’échantillons
- Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des portoirs pour tubes à essai
- Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
- Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
- Les portoirs pour tubes à essai et les tapis bosselés maintiennent les tubes en place
Spécification
Kit de support Ultra Flex | |
Pinces, tiges, rallonges | |
Kit de support Ultra Flex |