Learn More
UBLCP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | UBLCP1 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16839613
|
Proteintech
12099-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16829613
|
Proteintech
12099-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
UBLCP1 may specifically dephosphorylate ′Ser-5′ of the heptad repeats YSPTSPS in the C-terminal domain of the largest RNA polymerase II subunit.Spécification
UBLCP1 | |
Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q5FWT7, Q8BGR9, Q8WVY7 | |
134510, 360514, 79560 | |
UBLCP1 Fusion Protein Ag2743 | |
Primary | |
-20°C | |
UBLCP1 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CPUB1, UBLCP1 | |
Ublcp1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |