Learn More
Invitrogen™ Ubiquitin Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHRPS27AX5
Description
The Human Ubiquitin 1 RPS27A ELISA quantitates Hu Ubiquitin in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Ubiquitin. Principle of the method The Human Ubiquitin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’ubiquitine, une protéine hautement conservée qui joue un rôle majeur dans le ciblage des protéines cellulaires pour la dégradation par le protéosome 26S, est synthétisée comme une protéine précurseur composée soit de chaînes polyubiquitine, soit d’une ubiquitine unique fusionnée à une protéine non apparentée. Ce gène code une protéine hybride composée d’ubiquitine à l’extrémité N-terminale et de protéine ribosomique S27a à l’extrémité C-terminale. Lorsqu’elle est exprimée dans la levure, la protéine est traitée post-translationnellement, produisant du monomère d’ubiquitine libre et de la protéine ribosomique S27a. La protéine ribosomique S27a est une composante de la sous-unité 40S du ribosome et appartient à la famille S27AE des protéines ribosomiques. Il contient des domaines à doigt de zinc de type C4 et se trouve dans le cytoplasme. Les pseudogènes dérivés de ce gène sont présents dans le génome. Comme avec la protéine ribosomique S27a, la protéine ribosomique L40 est également synthétisée comme une protéine hybride avec l’ubiquitine ; de même, la protéine ribosomique S30 est synthétisée comme une protéine hybride avec la protéine semblable à l’ubiquitine fubi. Plusieurs variantes de transcription à épissage alternatif qui codent les mêmes protéines ont été identifiées.
Spécification
P62979 | |
30 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
5 x 96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
6233 | |
<12% | |
Plaques à 96 puits pré-enduites, SAV-HRP, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Couvercles de plaques adhésives, Solution d’arrêt, Concentrat de diluant de dosage, Étalon, Chromogène | |
5 x 96 tests | |
Immunologie | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
27,43 pg/ml à 20 000 pg/ml | |
30 pg/ml à 20 000 pg/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 A, IL-1 b, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-g, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 A, MIP-1 b, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-b, TIMP-1, TIMP-2, TNF-a, TNF-b, TPO, VEGF. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CEP80,HEL112,S27A,UBA80,UBC,UBCEP1,UBCEP80 | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
CEP80, HEL112, S27A, UBA80, UBC, UBCEP1, UBCEP80 | |
1 heures 20 min |