Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de l’ubiquitine E1, PYR-41
188.94€ - 544.71€
Identifiants chimiques
CAS | 418805-02-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H13N3O7·3H2O |
Synonyme | Inhibiteur E1 de l’enzyme activatrice de l’ubiquitine ; PYR-41 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15416879
|
Thermo Scientific Chemicals
J65388.MC |
100 mg |
544.71€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15406879
|
Thermo Scientific Chemicals
J65388.MB |
25 mg |
188.94€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
PYR 41 is an irreversible and cell-permeable UBE1 inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- PYR-41 est un inhibiteur perméable aux cellules de l’enzyme activatrice de l’ubiquitine (E1) qui n’exerce que peu ou aucune d’activité contre l’activité enzymatique E3, E2 ou caspase
Identifiants chimiques
418805-02-4 | |
C17H13N3O7·3H2O | |
Inhibiteur E1 de l’enzyme activatrice de l’ubiquitine ; PYR-41 |
Spécification
Violet foncé | |
PYR-41 est un inhibiteur perméable aux cellules de l’enzyme activatrice de l’Ubiquitine (E1) qui n’exerce que peu ou pas d’activité contre E3, E2 ou l’activité enzymatique de caspase. | |
C17H13N3O7·3H2O | |
Inhibiteur E1 de l’enzyme activatrice de l’ubiquitine ; PYR-41 | |
Soluble dans le DMSO à 5 mg/ml avec le réchauffement | |
Solide | |
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1NC(=O)C(=CC2=CC=C(O2)[N+]([O-])=O)C1=O | |
371.31 |
-30°C à -10°C | |
418805-02-4 | |
425,40g/mol | |
Sensible à la lumière | |
Réactif de transduction de signal | |
ARGIPZKQJGFSGQ-UHFFFAOYSA-N | |
ethyl 4-{4-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]-3,5-dioxopyrazolidin-1-yl}benzoate |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C