Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de l’ubiquitine E1, PYR-41
Code produit. 15406879
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
PYR 41 is an irreversible and cell-permeable UBE1 inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • PYR-41 est un inhibiteur perméable aux cellules de l’enzyme activatrice de l’ubiquitine (E1) qui n’exerce que peu ou aucune d’activité contre l’activité enzymatique E3, E2 ou caspase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 418805-02-4
Formule moléculaire C17H13N3O7·3H2O
Synonyme Inhibiteur E1 de l’enzyme activatrice de l’ubiquitine ; PYR-41
Spécification
Quantité 25 mg
Description Violet foncé
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) PYR-41 est un inhibiteur perméable aux cellules de l’enzyme activatrice de l’Ubiquitine (E1) qui n’exerce que peu ou pas d’activité contre E3, E2 ou l’activité enzymatique de caspase.
Poids de la formule 425,40g/mol
Sensibilité Sensible à la lumière
Solubilité Soluble dans le DMSO à 5 mg/ml avec le réchauffement
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide
Clé InChI ARGIPZKQJGFSGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1NC(=O)C(=CC2=CC=C(O2)[N+]([O-])=O)C1=O
Nom IUPAC ethyl 4-{4-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]-3,5-dioxopyrazolidin-1-yl}benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 371.31