Learn More
UBC13 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène UBC13
Concentration 0.22 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16836503
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10243-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16826503
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10243-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Anti-Ubc13 is a monoclonal antibody specific to the approximately19 kDa Ubc13 protein. Ubc13 is a ubiquitin conjugating enzyme that is complexed with a ubiquitin activating enzyme (E1), Mms2. The association of Mms2 to Ubc13 forms an active heterodimer that is involved in error-free post replicative DNA repair in yeast. Upon complexing with another conjugating enzyme variant, Uev1a, Ubc13 participates in the regulation of NF-kB signal transduction pathway in humans.
Spécification
Spécification
UBC13
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
P61088, P61089, Q9EQX9
116725, 7334, 93765
UBC13 Fusion Protein Ag0292
Primary
-20°C
UBE2N
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BLU, UBC13, UbcH ben, UBE2N, Ubiquitin carrier protein N, Ubiquitin protein ligase N
UBE2N
IgG
Antigen Affinity Chromatography