Learn More
SI Analytics™ Viscosimètres Ubbelohde, ASTM
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Les viscosimètres Ubbelohde SI Analytics™, ASTM, présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
431.00€ - 443.00€
Spécification
Type de produit | Viscosimètre Ubbelohde ASTM |
---|---|
Calibrated | Oui |
Certifications/Conformité | ISO 3105, ASTM D2515, ASTM D446 |
Longueur (métrique) | ∼285 mm |
À utiliser avec (application) | Détermination de la viscosité des liquides newtoniens |
Code produit | Marque | Gamme de viscosité | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Constante approximative | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Gamme de viscosité | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Constante approximative | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10018570
|
SI Analytics™
285400575 |
200 à 1000 cSt | 1,83 mm | Capillaire n°III, constante K = 1 |
443.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10325151
|
SI Analytics™
285400591 |
2000 à 10 000 cSt | 3,27 mm | Capillaire n°IV, constante K = 10 |
431.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10365051
|
SI Analytics™
285400501 |
0,35 à 1 cSt | 0,24 mm | Capillaire n°0, constante K = 0,001 |
431.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10490873
|
SI Analytics™
285400604 |
6000 à 30 000 cSt | 4,32 mm | Capillaire n°IVc, constante K = 30 |
431.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10598801
|
SI Analytics™
285400583 |
600 à 3000 cSt | 2,43 mm | Capillaire n°IIIc, constante K = 3 |
431.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
- Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
- Étalonné avec constante pour la mesure manuelle
- Quantité de remplissage de 15 à 20 ml
Specifications
Viscosimètre Ubbelohde ASTM | |
ISO 3105, ASTM D2515, ASTM D446 | |
Détermination de la viscosité des liquides newtoniens |
Oui | |
∼285 mm | |
15 à 20 ml |