Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité sous paillasse UB-S-90
Pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail sous les paillasses de travail et les hottes filtrantes.
Spécification
Certifications/Conformité | EN 14470-1, TRGS 510 |
---|---|
Couleur | Gris clair |
Matériau | Acier |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
Modèle de porte | Verrouillage |
Description
- L’armoire utilise parfaitement l’espace disponible sous la hotte filtrante
- Disponibles dans une gamme de tailles et de configurations pour permettre une flexibilité maximale afin de s’adapter aux exigences de l’utilisateur et aux conditions structurelles
- Système SOFT CLOSE - peu importe la force requise lors du glissement du tiroir, grâce aux mécanismes à ressort, le tiroir se ferme doucement et tranquillement
- Hauteur intérieure optimisée pour une capacité de stockage élevée
- Connexion sans problème aux tuyaux d’alimentation et de mise au rebut
- Aucune utilisation non autorisée - les portes et les tiroirs sont verrouillables avec un indicateur d’état de verrouillage intégré (rouge/vert) pour signaler l’état de verrouillage
- Résistance au feu de 90 minutes
- Conformément aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
- Disponibles avec tiroirs intégrés, tiroirs de deuxième niveau et bacs collecteurs inférieurs
- Sûr – tiroirs équipés d’un fil de mise à la terre avec une pince standard, un bac soudé hermétiquement et tiroirs auto-verrouillables en cas d’incendie
- Construction robuste et durable : corps en tôle d’acier revêtue de poudre
- Convivial et sûr - les portes restent ouvertes dans n’importe quelle position, l’intérieur des tiroirs est complètement visible
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 50) à un système d’évacuation technique
Spécification
EN 14470-1, TRGS 510 | |
Acier | |
Verrouillage | |
Revêtement en poudre |
Gris clair | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage de substances inflammables et dangereuses |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité sous paillasse UB-S-90