Learn More
Sampling Systems™ U-D Doser
Idéal pour l’échantillonnage précis de volumes spécifiques de liquides. Sampling Systems™ U-D Doser est spécialement conçu pour l’échantillonnage de dose unitaire de liquides dans l’industrie pharmaceutique.
Marque:  Sampling Systems™ 5010A-600
Code produit. 15289747
  • 4240.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Corps d’échantillonneur en acier inoxydable 316 l
  • La chambre à échantillons est conçue de manière à ce que l’extérieur de la seringue ne soit pas contaminé pendant l’échantillonnage
  • La seringue peut donc être utilisée comme récipient de transport pour ramener les échantillons au laboratoire
Spécification
Spécification
Acier inoxydable (316L)
5 mL
600 mm