Learn More
DuPont™ Blouse Tychem 2000 C
Click to view available options
Dimensions:
L à XXL
S à M
Description
- Longueur jusqu’au tibia
- Protection avant avec fermeture arrière croisée fermée
- Fermeture du col et attaches de la taille avec bande Velcro
- Coutures cousues et recouvertes de ruban adhésif
- Jaune
- Le revêtement barrière polymérique assure une protection contre la perméation d’une large gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques
Spécification
Spécification
Dimensions | S à M |
Sexe | Unisex |
Nbre de poches | None |
Modèle | Longueur tibia, enveloppante |
Type de produit | Blouse |
Matériau | Tychem™ 2000 |
Couleur | Jaune |
Type de bouchon | Attaches à la taille enveloppantes |
Jetable | Single-use |
Stérilité | Non-sterile |