Learn More
DuPont™ Blouses de laboratoire Tyvek 500 avec boutons-pression
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
L
XL
2XL
Description
- Aucun ajout de silicone
- Coutures internes cousues
- 3 poches et 5 fermetures à bouton pression
- En PE haute densité Flashspun
- Offre un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Spécification
Spécification
Type de produit | Chemical Resistant Lab Coat |
Dimensions | XL |
Sexe | Unisex |
Matériau | HDPE |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non-sterile |
Résistance | Résistance aux produits chimiques |
Nbre de poches | 3 |