Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert bleu
Composée de PEHD Flashspun. La capuche à 3 pièces assure un ajustement optimal uau niveau de la tête et du visage lors du pivotement, tandis que l’ample empiècement de l’entre-jambe offre une plus grande liberté de mouvement.
1025.00€ - 1170.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison à capuche |
---|---|
Matériau | Tyvek&trade ; |
Couleur | Bleu |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15108814
|
DuPont™
D14936717 |
M |
1025.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15118814
|
DuPont™
D14936731 |
XL |
1025.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15128814
|
DuPont™
D14936723 |
L |
1025.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15138814
|
DuPont™
D14936744 |
XXL |
1170.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Conception ergonomique et protectrice
- Coutures externes cousues
- Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage
- Élastique à la taille (collé)
- Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
- Robustesse et légèreté (<180 g par vêtement)
- Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
Spécification
Combinaison à capuche | |
Bleu | |
Élastique | |
A capuche | |
Fermeture à glissière avec rabat-tempête | |
Catégorie III, Type 5 et 6 | |
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 |
Tyvek&trade ; | |
Élastique | |
Élastique | |
Élastique | |
Piqué | |
Abrasion |