Learn More
DuPont™ Tyvek 400 Dual
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Tyvek™ à l’avant et grand SMS respirant à l’arrière
- Coutures externes cousues
- Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage
- Élastique à la taille (cousu)
- Fermeture éclair Tyvek™ et rabat
- Blanc
- Antistatiques
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison à capuche |
Dimensions | M |
Matériau | Tyvek&trade ; devant, SMS derrière |
Couleur | Blanc |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | A capuche |
Hood Type | Élastique |
Type de bouchon | Fermeture à glissière avec rabat-tempête |