Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Slip-retardant Shoe Cover
Made of high density polyethylene, Tyvek™ IsoClean™ provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous light liquid splash.
138.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Modèle | IC451S00 |
Type de couture | Surfilée |
Certifications / conformité (Europe) | (EU) 2016/425, EN 14126 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16428363
|
DuPont™
D15531632 |
L |
138.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16438363
|
DuPont™
D15531633 |
M |
138.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gripper™ soles provide enhanced slip-retardance and robustness
- Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort li>Suitable for use in GMP class C/D (ISO Class 6-9) clean rooms
Spécification
Blanc | |
IC451S00 | |
(EU) 2016/425, EN 14126 |
Non stérile | |
Surfilée |