Learn More
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hooded Coverall IC 193 B WH DS
Clean-processed and gamma-sterilized coveralls that feature integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole
414.00€ - 421.00€
Spécification
Type de produit | Cleanroom Coveralls |
---|---|
Sexe | Unisexe |
Matériau | HDPE |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17712309
|
DuPont™
D15504971 |
S |
414.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17722309
|
DuPont™
D15504989 |
M |
414.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17732309
|
DuPont™
D15504991 |
L |
414.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17742309
|
DuPont™
D15505006 |
XL |
414.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17752309
|
DuPont™
D15505014 |
2XL |
414.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17762309
|
DuPont™
D15505028 |
3XL |
421.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Clean-processed and gamma-sterilized
- The hood fits a medical mask and has attached ties
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash
- Breathable and low linting
- The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas
- Typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry, as well as in other critical or controlled environments
Spécification
Cleanroom Coveralls | |
HDPE | |
Oui | |
Bottes intégrées | |
Fermeture éclair avec rabat-tempête | |
Taille élastique au dos | |
Certifié CE selon le Règlement (UE) 2016/425, Vêtements de protection chimique, Catégorie III, Type 5-B et 6-B, EN 14126 (barrière contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive) Adapté à une utilisation dans les salles blanches conformes BPF de classe A/B (classe ISO 5) |
Unisexe | |
Blanc | |
Taille élastique au dos | |
Élastique | |
Lié | |
ISO Class 5 |