Learn More
DuPont™ Capuche avec attaches Tyvek™ IsoClean™
Click to view available options
Size: Universal
Description
- Ouverture complète au niveau du visage avec boucles et attaches
- Coutures liées : la couture serrée est recouverte de tissu pour une protection renforcée et une réduction du risque de pénétration des liquides et des particules
Spécification
Spécification
Type de produit | Protective hood |
Dimensions | Universal |
Matériau | Tyvek |
Couleur | White |
Type de bouchon | Ties |
Modèle | IC668B |
Type de couture | Bound |
Stérilité | Non-sterile |
Type d’emballage | Bulk |
Quantité | 100/Pk. |