Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Gown
Click to view available options
Dimensions:
M
Description
- Non traités en salle blanche et non stérilisés
- Attaches liées
Spécification
Spécification
Type de produit | Controlled Environments Lab Coat |
Dimensions | M |
Couleur | Blanc |
Type de manchette | Tricoté |
Modèle | IC702S00 |
Type de couture | Surfilée |