Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Frock with Bound Neck
Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort.
239.00€ - 243.00€
Spécification
Type de produit | Controlled Environments Lab Coat |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16458363
|
DuPont™
D15535577 |
S |
239.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16468363
|
DuPont™
D15535578 |
M |
239.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16478363
|
DuPont™
D15535579 |
239.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16488363
|
DuPont™
D15535580 |
XL |
239.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16498363
|
DuPont™
D15535581 |
2XL |
239.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16408373
|
DuPont™
D15535582 |
3XL |
243.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash
- Breathable and exceptionally low linting
Spécification
Controlled Environments Lab Coat | |
Blanc | |
Boutons pression |