Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Chemo Gown
Collared gown with hook and loop closure in the neck, serged seams, knit cuffs and bound ties at waist originating from elasticated sides. Not clean-processed and not sterilized.
242.00€ - 248.00€
Spécification
Type de produit | Controlled Environments Gown |
---|---|
Matériau | Polyethylene |
Couleur | White |
Type de bouchon | Hook and Loop |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17876865
|
DuPont™
D15542351 |
X-Small |
242.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17856865
|
DuPont™
D15542352 |
Small |
242.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17866865
|
DuPont™
D15542353 |
Medium |
242.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17836865
|
DuPont™
D15542354 |
Large |
242.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17846865
|
DuPont™
D15542355 |
X-Large |
242.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17826865
|
DuPont™
D15542356 |
2X-Large |
242.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17886865
|
DuPont™
D15542357 |
3X-Large |
248.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Available in sizes XS to 3X
- Increased skirt length ensures protection against frontal exposure Openness in the back closure increases wearer comfort
- Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
- Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash
- Manufactured in a controlled environment
Spécification
Controlled Environments Gown | |
White | |
Single-use | |
Knit | |
Long Sleeve |
Polyethylene | |
Hook and Loop | |
Non-sterile | |
Yes | |
Autoclavable |