Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Boot Covers, Model IC 458
Made of high density polyethylene, the Tyvek™ IsoClean™ Boot Covers provide an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous light liquid splash.
203.00€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Couleur | Blanc |
Stérilité | Non stérile |
Type de bouchon | Ties |
Type de semelle | Slip-resistant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16468353
|
DuPont™
D15531626 |
M |
203.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16478353
|
DuPont™
D15531627 |
Grand |
203.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gripper™ soles provide enhanced slip-retardance and robustness.
- Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort.
- Suitable for use in GMP class C/D (ISO Class 6-9) clean rooms.
Spécification
HDPE | |
Non stérile | |
Slip-resistant | |
Surfilée | |
Boot Covers |
Blanc | |
Ties | |
IC451S00 | |
(EU) 2016/425, EN 14126 |