Learn More
DuPont™ Blouson Tyvek 500
Offrent une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. La veste à capuche DuPont™ Tyvek™ 500 est composée de PEHD Flashspun, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort.
363.00€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Certifications/Conformité | EN 1149-5 |
Type de couture | Couture (interne) |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12633690
|
DuPont™
D13396450 |
XL |
363.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12663690
|
DuPont™
D13496041 |
2XL |
363.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12673690
|
DuPont™
D13496057 |
Grande taille |
363.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12683690
|
DuPont™
D13496063 |
Moyenne |
363.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Spécialement conçues pour être utilisées avec les vêtements Tyvek™
- Élaboration en PEHD Flashspun
- Coutures internes cousues
- Fermeture éclair à l’avant
- Élastiques autour du visage et aux poignets
- Blanc
- EPI catégorie I
- Traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux faces
Spécification
HDPE | |
Fermeture éclair | |
Couture (interne) | |
Manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien généraux, peinture par pulvérisation et nettoyage général, etc. |
Blanc | |
EN 1149-5 | |
Veste |