Learn More
DuPont™ Blouse de laboratoire Tyvek™ 500
La blouse de laboratoire Tyvek™ 500 offre une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses.
353.00€
Spécification
Type de produit | Chemical Resistant Lab Coat |
---|---|
Sexe | Unisex |
Couleur | White |
Type de bouchon | Zipper |
Type de manchette | Elastic |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16367381
|
DuPont™
D15534010 |
353.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16377381
|
DuPont™
D15534011 |
353.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16387381
|
DuPont™
D15534012 |
353.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17731298
|
DuPont™
D15534013 |
XL |
353.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16397381
|
DuPont™
D15534014 |
353.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Conception en PEHD Flashspun, offrant un équilibre idéal en matière de protection, durabilité et confort.
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau
- Constitue une excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 micron).
- Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016 / 425
- Vêtement de protection chimique partielle du corps, catégorie III, type PB (6-B)
- EN 14126 (barrière protectrice contre les agents infectieux)
- Traitement antistatique (EN 1149-5) des deux côtés
- Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Spécification
Chemical Resistant Lab Coat | |
White | |
Elastic | |
Non-sterile | |
Stitched |
Unisex | |
Zipper | |
Limited-use | |
Chemicals |