Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 HV
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Taille (métrique) de la poitrine:
100-108 cm
108-116 cm
116-124 cm
124-132 cm
84-92 cm
92-100 cm
Description
- DuPont™ Tyvek™ 500 HV. Combinaison avec col disponible en orange fluorescent avec bandes réfléchissantes argentées pour une visibilité de jour comme de nuit. Robuste et légère. Col Mao, élastiques aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille. Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement. Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir.
Tyvek™ 500 HV sont principalement composés de polyéthylène par filage éclair, offrant un équilibre idéal entre la protection, la durabilité et le confort. Grâce à leur structure non tissée, elles sont sont perméables à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux. Elles offrent une excellente barrière contre les particules fines et les fibres, sont peu pelucheuses et ont un traitement antistatique à l’intérieur. Leur couleur orange fluorescent lumineux associée à des bandes réfléchissantes argentées les rend très visibles de jour comme de nuit (lorsqu’elles sont exposées à une source lumineuse)
.Les applications des vêtements Tyvek™ 500 HV incluent les voies ferrées, les routes, la manipulation des déchets, les sous-sols, les ports, les aéroports et les chantiers. - Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016 / 425
- Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 5-B et 6-B
- EN 14126 (barrière protectrice contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive), EN ISO20471 (vêtements de haute visibilité, classe 3), RIS-3279 TOME version 1
- Traitement antistatique (EN 1149-5) sur l’intérieur
- Coutures externes cousues
- Très faible fuite vers l’intérieur grâce à une conception optimisée
- Fermeture éclair Tyvek™ à verrouillage automatique et rabat de fermeture pour une meilleure protection
Spécification
Spécification
Type de produit | Vêtements de protection chimique |
Dimensions | Moyenne |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Tyvek™ |
Couleur | Orange, Réfléchissant |
Jetable | Oui |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | À collier |
Type de bouchon | Fermeture en zip autobloquant avec rabat |