Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Boot Covers
Offers enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. Tyvek™ 500 Boot Covers are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort.
260.00€ - 310.63€
Spécification
Dimensions | Taille unique |
---|---|
Matériau | Tyvek |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Type de bouchon | Haut élastique avec attaches de fixation |
Code produit | Marque | Type de semelle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de semelle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11763083
|
DuPont™
D13395724 |
Standard |
260.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11803510
|
DuPont™
D13395989 |
Anti-dérapant |
310.63€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Knee-length overboot available in white.
- Fixation ties.
- Available in one size.
- With elasticated top and stitched internal seams.
- Permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols.
- Excellent barrier against fine particles and fibers (down to 1 micron in size).
- Ultra-low-linting and antistatically treated.
- Available with standard or slip-retardant sole.
- Applications include:
- Pharmaceutical Handling
- Chemical Protection
- Lead and Asbestos Abatement/Remediation
- General Maintenance/Operations
- Spray Painting
- General Clean-up
Spécification
Taille unique | |
Blanc | |
Haut élastique avec attaches de fixation | |
200/boîte | |
480 mm | |
Surchaussures |
Tyvek | |
Single-use | |
EPP catégorie I, EN 1149-5 | |
18.9 in. | |
Liquides |