Learn More
Tyrphostine A23, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15403109
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Puissant inhibiteur de l’activité kinase des récepteurs de l’EGF
Tyrphostin inhibit protein tyrosine kinase and block the EGF-dependent autophosphorylation of the receptor. The inhibitors can bind to the EGF receptor kinase domain with different affinities. It also inhibits PDGFR kinase. Tyrphostin A23 has been used to inhibit agonist-induced GP IIb- IIIa activation in permeabilized platelets and in other studies to block calcium channel currents in vascular smooth muscle cells. . Tyrphostin A23 can also inhibit the internalization of (125)I-transferrin in Heb7a cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tyrosine inhibe la protéine tyrosine kinase et bloque l’autophosphorylation du récepteur dépendante de l’EGF. Les inhibiteurs peuvent se lier au domaine de la kinase du récepteur EGF avec différentes affinités. Il inhibe également la kinase PDGFR. La tyrphostine A23 a été utilisée pour inhiber l’activation du GP IIb- IIIa induite par des agonistes dans les plaquettes perméabilisées et dans d’autres études pour bloquer les courants des canaux calciques dans les cellules musculaires lisses vasculaires. . La tyrphostatine A23 peut également inhiber l’internalisation de (125 ) I-transferrine dans7 les cellules He ba.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, l’éthanol ou le DMF
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants, des acides et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118409-57-7
Formule moléculaire C10H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.17
Numéro MDL MFCD00133899
Clé InChI VTJXFTPMFYAJJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tyrphostin 23, tyrphostin a23, 3,4-dihydroxybenzylidene malononitrile, tyrphostin ag18, tyrphostin rg50810, unii-rv0gcd31oj, 2-3,4-dihydroxyphenyl methylidene propanedinitrile, 2-3,4-dihydroxybenzylidene malononitrile, alpha-cyano-3,4-dihydroxy cinnamonitrile, propanedinitrile,2-3,4-dihydroxyphenyl methylene
CID PubChem 2052
Nom IUPAC 2-[(3,4-dihydroxyphényl)méthylidène]propanedinitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=C(C#N)C#N)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tyrphostin A23
Couleur Marron à jaune
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO, ethanol, or DMF
Poids de la formule 186.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre