Learn More
Tyramine, 98+ % Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15423669
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Réactif pour immunoessai enzymatique fluorescence
Tyramine acts as a adrenergic and It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products. It Is a vaso active aminoacid found in foods and it It precipitates headaches in some sufferers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tyramine agit comme adrénergique et elle est principalement utilisée comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il s’agit d’un aminoacide vaso actif présent dans les aliments, qui peut provoquer des maux de tête chez certains malades.
Solubilité
Soluble dans l’eau (10 mg/ml à 15 °C), le méthanol, le DMSO, l’alcool à ébullition (100 mg/ml) et l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-67-2
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.182
Numéro MDL MFCD00008193
Clé InChI DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tyramine, 4-2-aminoethyl phenol, 4-hydroxyphenethylamine, p-tyramine, 2-4-hydroxyphenyl ethylamine, uteramine, tyramin, tyrosamine, tocosine, 4-hydroxyphenylethylamine
CID PubChem 5610
ChEBI CHEBI:15760
Nom IUPAC 4-(2-aminoéthyl)phénol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tyramine
Point de fusion 160°C to 162°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 175°C to 181°C (8 mmHg) Hg
Quantité 25 g
Beilstein 1099914
Merck Index 14,9835
Informations sur la solubilité Soluble in water (10mg/ml at 15°C),methanol,DMSO,boiling alcohol (100mg/ml),and ethanol.
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre