Learn More
Testo™ Thermomètre monocanal 925
Utilisez ce thermomètre dans le domaine du chauffage, le secteur de l’assainissement et les applications technologiques de réfrigération et de climatisation. Les thermomètres monocanal Testo™ 925 permettent d’effectuer pratiquement tout type de mesure de température.
Marque: Testo™ 0560 9250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Une sonde de température amovible et une sonde de température radio peuvent être connectées
- Large gamme de sondes de température rapides disponibles pour la mesure en surface, dans l’air ou en immersion / pénétration (en option)
- Affichage continu des valeurs min. / max.
- L’alarme sonore retentit lorsque les valeurs limites sont dépassées
Spécification
Instrument de mesure de la température 1 canal T/C de type K Testo 925, alarme sonore, raccordement d’une sonde radio en option, batterie, protocole d’étalonnage | |
Type K (NiCr-Ni) | |
Thermomètre thermocouple | |
- 20°C | |
±(0,5°C, 0,3 % de mV), (−40 à 900°C), ±(0,7°C, 0,5 % de mV) |
Plastique ABS | |
0,1°C (-50°C à +199,9°C), 1°C | |
50°C | |
-20°C à +50°C | |
L |