Learn More
Fisherbrand™ Sondes de thermomètre numérique de type K, sonde chemisée de type K
Pour une utilisation avec tous les thermomètres numériques Fisherbrand de type K, y compris 15-077-10, -11, -14, -26 et 15-078-2, -3A, -3B et -39.
Marque:  Fisherbrand™ 90028-27
Code produit. 11759775
  • 71.83€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les sondes de thermomètre numérique Fisher Scientific Type-K sont destinées à être utilisées avec tous les thermomètres numériques Fisher Scientific de type K, y compris 15-077-10, -11, -14, -26 et 15-078-2, -3A, -3B et -39.
Sonde triple fonction de type K
  • Pour des mesures de température allant de -50° à +700°C (-45 à +1300°F)
  • Idéal pour le laboratoire, l’usine et sur le terrain : là où les liquides, l’air / le gaz et les semi-solides sont surveillés régulièrement
  • La sonde en acier inox robuste avec poignée a un diamètre de 0,12 po (3 mm) et une longueur de 9,75 po (248 mm)
  • Avec câble de 40 po L (102 cm)
Spécification
Spécification
0,12 in
Pour surveiller les liquides, l’air, le gaz et les semi-solides dans les laboratoires, les usines et sur le terrain
190,5mm
Acier inoxydable
7,5 in
700°C
- 50°C
-50°C à +700°C
Thermomètre numérique
3 mm
40 in
102 cm
Sonde de surface de type K
1300°F
- 45°F
-45°F à +1300°F
Étalonnée ; livrée avec un certificat Traceable
Promotions
Pour des performances améliorées, les sondes doivent être étalonnées comme un système avec l’appareil de mesure.