Learn More
Fisherbrand™ Sondes de thermomètre numérique de type K, sonde chemisée de type K
Pour une utilisation avec tous les thermomètres numériques Fisherbrand de type K, y compris 15-077-10, -11, -14, -26 et 15-078-2, -3A, -3B et -39.
Marque: Fisherbrand™ 4008
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les sondes de thermomètre numérique Fisher Scientific Type-K sont destinées à être utilisées avec tous les thermomètres numériques Fisher Scientific de type K, y compris 15-077-10, -11, -14, -26 et 15-078-2, -3A, -3B et -39.
Sonde chemisée de type K
- Sonde chemisée de thermocouple à réaction rapide de type K, de 0,06 po de diamètre (1,6 mm), destinée à être utilisée avec tous les thermomètres de type K dans les liquides, les semi-solides, l’air et d’autres gaz
- Câble à revêtement de résine en PTFE 4 pi (1,2 m)
- La plage de températures de la sonde est de -40° à +250°C continu et jusqu’à 300°C à court terme
- Pour des mesures de température allant de -50° à +700°C (-45 à +1300°F)
- Idéal pour le laboratoire, l’usine et sur le terrain : là où les liquides, l’air / le gaz et les semi-solides sont surveillés régulièrement
- La sonde en acier inox robuste avec poignée a un diamètre de 0,12 po (3 mm) et une longueur de 9,75 po (248 mm)
- Avec câble de 40 po L (102 cm)
Sonde de surface
- Thermocouple de type K en acier inox (NiCr/NiAl)
- À ressort
- Réponse rapide avec temps constant d’une seconde
- Connecteur à clé universel et poignée non conductrice de chaleur
- Longueur de la sonde (poignée comprise) × diamètre : 9 × 0,12 po (140 mm × 3 mm)
- Longueur de câble : 36 po (91 cm) ; la plage de températures est -73° à +760°C (-163,4° à +1400°F)
Spécification
Réponse rapide en un temps constant d’1 s | |
1016 mm (Cable) | |
Acier inoxydable | |
1292°F | |
-58°F | |
-50°C à +700°C |
40 po | |
1016mm | |
Type K, triple fonction | |
700°C | |
- 50°C | |
Thermomètre numérique |
Pour des performances améliorées, les sondes doivent être étalonnées comme un système avec l’appareil de mesure.