Learn More
JG Finneran Associates™ Flacon d’échantillons à sertir, à col large, en verre borosilicaté, type I
Utilisez ces flacons pour de nombreuses applications. Les flacons d’échantillon avec bouchon à sertir à grande ouverture en verre borosilicaté de type I JG Finneran™ sont conçus pour fonctionner avec Agilent et d’autres échantillonneurs automatiques.
Marque: JG Finneran Associates™ 32011L-1232A
Description
- Une ouverture 40 % plus grande empêche que les aiguilles se cassent grâce à l’augmentation de la zone cible
- La bague du col permet d’utiliser des joints Poly Crimp™ ou des joints en Al standards
- Choisissez entre le verre borosilicaté de type I transparent ou ambré
- La conception ID intègre la fonction StepVial qui centre précisément un insert à volume limité dans le col du flacon
- Disponibles avec des pastilles de marquage graduées
Spécification
Ambré | |
Verre borosilicaté (type 1) | |
Conçu pour fonctionner dans des échantillonneurs automatiques Hewlett-Packard et d’autres fabricants | |
100 | |
100/paquet |
12 mm | |
2 mL | |
1000/boîte | |
32 mm | |
11 mm |