Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 XL-CLASSIC-90
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3039300130397
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
- Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique
- Flexibilité interne : base de transport (en option) pour un transport sur place sûr et facile
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
- Sécurité lors de la décantation : liaison de mise à la terre de bout en bout sur le panneau arrière, à l’intérieur avec fils de mise à la terre avec pince
- Certificats
- Résistance au feu pendant 90 minutes
- Type testé conformément à la norme EN 14470-1
- Certification GS
- Conforme CE
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, Certifiée GS, conforme CE | |
1018 mm | |
864 x 936 x 1890 mm | |
Ailette | |
2224 mm | |
Système de blocage des portes | |
2 | |
Standard | |
923,50 kg | |
936 mm | |
Tôle d'acier |
1 étagère (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 base de transport (acier revêtu de poudre), 1 bac collecteur inférieur avec grille (tôle d’acier galvanisée) | |
864 mm | |
1018 x 1105 x 2224 mm | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
1890 mm | |
XL90.222.110.WDAS | |
1 | |
revêtement époxy lisse | |
1105 mm | |
Gris clair (RAL 7035) | |
Armoire de stockage de sécurité |