Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 XL-CLASSIC-90
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque:  asecos™ 3038200130384
Code produit. 15944376
  • 6658.92€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
Description
  • Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique
  • Flexibilité interne : base de transport (en option) pour un transport sur place sûr et facile
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
  • Sécurité lors de la décantation : liaison de mise à la terre de bout en bout sur le panneau arrière, à l’intérieur avec fils de mise à la terre avec pince
  • Certificats
    • Résistance au feu pendant 90 minutes
    • Type testé conformément à la norme EN 14470-1
    • Certification GS
    • Conforme CE
Spécification
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, Certifiée GS, conforme CE
1018 mm
864 x 1386 x 1890 mm
Ailette
2224 mm
Système de blocage des portes
2
1147,00 kg
1386 mm
Tôle d'acier
1 base de transport (acier revêtu de poudre), 1 bac collecteur inférieur avec grille (tôle d’acier galvanisée)
864 mm
1018 x 1555 x 2224 mm
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
1890 mm
XL90.222.155.WDAS
revêtement époxy lisse
1555 mm
Gris clair (RAL 7035)
Armoire de stockage de sécurité