Learn More
Sartorius™ Disques pour membrane d’ultrafiltration triacétate de cellulose, type 145
Cette membrane est caractérisée par une hydrophilie élevée et une liaison non spécifique exceptionnellement faible.
126.00€ - 1630.00€
Spécification
Type de filtre | Disques à membrane ultra-filtrants |
---|---|
Format | Ultrafiltration Disc |
Matériau (membrane) | Cellulose Triacetate |
Stérilité | Non-sterile |
Débit | 0,11 ml/min/cm2 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | MWCO | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | MWCO | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10194031
|
Sartorius™
14549--25------D |
25 mm | 20 000 Da | 10 Pk. |
126.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10078241
|
Sartorius™
14539--25------D |
25 mm | 10 000 Da | 10 Pk. |
126.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10281752
|
Sartorius™
14529--25------D |
25 mm | 5000 Da | 10 Pk. |
126.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10524381
|
Sartorius™
14549--43------D |
43 mm | 20 000 Da | 10 Pk. |
179.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10669341
|
Sartorius™
14539--47------D |
47 mm | 10 000 Da | 10 Pk. |
185.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10140092
|
Sartorius™
14549--47------N |
47 mm | 20 000 Da | 100 Pk. |
1630.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10245421
|
Sartorius™
14529--47------D |
47 mm | 5000 Da | 10 Pk. |
185.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10440272
|
Sartorius™
14539--50------D |
50 mm | 10 000 Da | 10 Pk. |
185.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10154081
|
Sartorius™
14549--47------D |
47 mm | 20 000 Da | 10 Pk. |
185.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10337881
|
Sartorius™
14549--63------D |
63 mm | 20 000 Da | 10 Pk. |
240.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Coulables sans support de membrane pouvant piéger ou lier les microsolutés de passage, ces membranes sont idéales pour le nettoyage des échantillons et l’élimination des protéines et lorsque la récupération élevée de la solution de filtrat est d’une importance primordiale
Spécification
Disques à membrane ultra-filtrants | |
Cellulose Triacetate | |
0,11 ml/min/cm2 | |
Type 145 | |
Disc | |
Disques à membrane ultra-filtrants |
Ultrafiltration Disc | |
Non-sterile | |
Idéal pour le nettoyage des échantillons et l’élimination des protéines et lorsque la récupération élevée de la solution de filtrat est primordiale | |
Membrane ultra-filtrante | |
120 μm |