Learn More
Ismatec™ Tubulure standard à 2 arrêtsTygon™ ST
Tubulure à 2 arrêts à rallonge abordable pour les applications générales en laboratoire. La tubulure standard à 2 arrêts Ismatec™ Tygon™ ST nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
Marque:  Ismatec™ SC0005
Code produit. 12975039
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Transparent.
  • Resistant to almost all inorganic chemicals.
  • Tasteless.
  • Smooth polished inner wall.
  • Low gas permeability.
  • Non-aging and non-oxidizing.
  • High dielectric constant.
  • Potential leaching of plasticizers.
  • Applications
    • Acids: Good
    • Alkaline solutions: Good
    • Solvents: Not recommended
    • Pressure: Fair
    • Vacuum: Good
    • Viscous media: Excellent
    • Sterile media: Limited
  • Complies with: FDA 21 CFR175.300
  • Sterilization
    • Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15psi) and 121°C; tubing will appear milky.
    • Gas sterilization with ethylene oxide.
    • Not recommended for sterilization with radiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
FDA 21 CFR175.300
Color-Code: Orange-Yellow
0.51 mm
40 cm
General laboratory applications, 2-stop tubing for CA cassettes
12 Pcs./Pk.
0.51mm I.D., 2.33mm O.D.
Potential leaching of plasticizer
Good
2-stop Tubing
Autoclavable
Tygon ST
0.91 mm
-50°C
Acids, Alkalies
C02 360, O2 80, N2 40
Transparent
74°C