Learn More
Ismatec™ Tubulure à 3 arrêts Tygon™ Sl Silicone 3350 Platinum
Tubulure à 3 arrêts en silicone durci au platine avec une surface interne ultra lisse destinée au transfert sanitaire de fluides sensibles. La tubulure à 3 arrêts Ismatec™ Tygon™ SI Silicone 3350 Platinum nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
Marque: Ismatec™ SC0600A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Autoclavable à la vapeur.
- Excellente compatibilité biologique.
- L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
- Niveau de liaison protéique inférieur.
- Entièrement non toxique, non hémolytique et apyrogène.
- Résistance aux intempéries, à l’ozone, à la lumière du soleil et aux radiations.
- Résistants aux moisissures.
- Inodore.
- Ne convient pas aux solvants, aux huiles et aux acides concentrés ou à l’hydroxyde de sodium dilué.
- Perméabilité aux gaz relativement élevée.
- Applications
- Acides : Limité
- Solutions alcalines : Limité
- Solvants : Limité
- Pression : Non recommandé
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Foire
- Milieux stériles : Excellent
- Conforme à :
- XXIII Cl.Vl de la pharmacopée des États-Unis, FDA 21 CFR, section 177.2600
- Dépasse également les normes sanitaires 3A
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C.
- Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
- Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
Informations sur la commande
Diamètre métrique intérieur
Spécification
Pharmacopée américaine XXIII Cl.Vl FDA 21 CFR, partie 177.2600.Dépasse également les normes sanitaires 3A | |
Code couleur :Orange-jaune | |
0,51 mm | |
2,33 mm | |
0,91 mm | |
Transfert sanitaire de liquides sensibles.Cassettes MS/CA. | |
6 pièces/boîte | |
Dia .int. de 0,51 mm, dia. ext. de 2,33 mm | |
Ne convient pas aux solvants, aux huiles, aux acides ou à l’hydroxyde de sodium dilué.Perméabilité aux gaz relativement élevée. | |
Bon |
Tubulure à 3 arrêts | |
Autoclavables | |
Tygon SI Silicone 3350 | |
40 cm | |
Pompe péristaltique | |
-60°C | |
Acides, alcalis | |
CO2 25147, O2 4715, N2 2284 | |
Transparent | |
200°C |