Learn More
Saint-Gobain Tubulure Microbore Tygon™, formule S-54-HL
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure S-54-HL de petit diamètre intérieur Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ présente un diamètre lisse et dense, qui empêche l’accumulation et offre des caractéristiques de flux exceptionnelles.
1210.00€
Spécification
Certifications/Conformité Répond aux critères de classe VI de la pharmacopée des États-Unis pour les plastiques médicaux.
Matériau Tygon
Longueur totale (impériale) 500 pieds
Longueur totale (métrique) 152,4 m
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Épaisseur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Épaisseur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
15157044
Afficher les documents Détails de la promotion
Saint-Gobain
06420-02
0,02 in 0,06 in 0,02 in
1210.00€
30m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 20-11-2024
Description
  • Conforme aux spécifications USP classe VI
  • Compatible avec le sang
  • Transparent,  avec un intérieur lisse en verre
  • Flexibilité réduite pour les applications d’aspiration
Applications typiques
  • Cathéters
  • Perfusion intraveineuse ou intra-artérielle
Informations sur la commande
Sur bobine de 500 pi. (152,4 m)
Compliance
Répond aux critères de classe VI de la pharmacopée des États-Unis pour les plastiques médicaux.
Spécification
Spécification
Répond aux critères de classe VI de la pharmacopée des États-Unis pour les plastiques médicaux.
Tygon
500 pieds
152,4 m