Learn More
Ismatec™ Tubulure à 3 arrêts Tygon™ MHSL 2001
Tubulure à 3 arrêts Tygon™ transparente, sans plastifiant avec une durée de vie de la pompe supérieure. La tubulure à 2 arrêts Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 est spécialement conçue pour le MEK et d’autres solvants agressifs.
Marque: Ismatec™ SC0804A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plastifiant et sans huile
- Alésage intérieur lisse.
- La faible capacité de sorption maintient l’intégrité du fluide et du tube.
- Ne répand rien dans le milieu de pompage.
- Aucun rejet de matières dangereuses lorsqu’elle est correctement incinérée.
- Applications
- Acides : Excellent
- Solutions alcalines : Excellent
- Solvants : Bonne / excellente
- Conforme à : FDA.
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C.
- Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
- Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
- Remarque : Bien qu’elle soit conçue pour les cassettes MS/CA, cette tubulure ne comporte que 2 bouchons !
Spécification
FDA | |
Code couleur : Orange - blanc | |
Tygon MHSL 2001 | |
0,90 mm | |
-73deg;C | |
D.I. de 0,64 mm, D.E. de 2,44 mm | |
Transparent |
Tubulure à 3 arrêts | |
Autoclavables | |
30 cm | |
MEK et autres solvants agressifs. Cassettes MS/CA. | |
6 pièces/boîte | |
CO2 1140, O2 76, N2 190 | |
57°C |