Learn More
Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts LFL Tygon™
Tubulure durable et résistante aux produits chimiques. La tubulure à 2 arrêts LFL Tygon™ Ismatec™ nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
Marque: Ismatec™ SCE0429
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Descripción
- Transparent.
- Grande résistance chimique.
- Sans saveur.
- Spallation des particules très faible.
- Conforme aux critères de la norme USP de classe VI et de la FDA.
- Résistance à l’usure.
- Lixiviation possible du plastifiants.
- Déconseillée pour le sang et les tissus humains.
- Applications
- Acides : bonne
- Solutions alcalines : Bon
- Solvants : Non recommandé
- Pression : Bon
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Excellent
- Milieux stériles : Limité
- Conforme à : FDA 21 CFR175.300
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C ; la tubulure apparaît laiteuse.
- Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
- Stérilisation par irradiation déconseillée.
Información de órdenes
Diamètre métrique intérieur
Especificaciones
FDA 21 CFR175.300 Pharmacopée américaine classe VI | |
Code couleur :Violet-orange | |
2,62 mm | |
4,30 mm | |
0,84 mm | |
Pour cassettes CA | |
12 unités/boîte | |
2,62 mm de dia. int., 4,30 mm de dia. ext. | |
Lixiviation potentielle des plastifiants, non recommandée pour le sang et les tissus humains | |
Bon |
Tubulure à 2 arrêts | |
Autoclavables | |
Tygon E-LFL | |
40 cm | |
Pompe péristaltique | |
-50°C | |
Acides, alcalis | |
Faible | |
Transparent | |
74°C |