Learn More
Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts LFL Tygon™
Tubulure durable et résistante aux produits chimiques. La tubulure à 2 arrêts LFL Tygon™ Ismatec™ nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
Marque: Ismatec™ SCE0414
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Transparent.
- Grande résistance chimique.
- Sans saveur.
- Spallation des particules très faible.
- Conforme aux critères de la norme USP de classe VI et de la FDA.
- Résistance à l’usure.
- Lixiviation possible du plastifiants.
- Déconseillée pour le sang et les tissus humains.
- Applications
- Acides : Bon
- Solutions alcalines : Bon
- Solvants : Non recommandé
- Pression : Bon
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Excellent
- Milieux stériles : Limité
- Conforme à : FDA 21 CFR175.300
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C ; la tubulure apparaît laiteuse.
- Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
- Stérilisation par irradiation déconseillée.
Spécification
FDA 21CFR175.300 USP Classe VI | |
Code couleur : Orange-bleu | |
Tygon LFL | |
0,91 mm | |
-50deg;C | |
D.I. de 0,27 mm, D.E. de 2,09 mm | |
Lixiviation possible du plastifiants. Déconseillée pour le sang et les tissus humains. | |
Bon |
Tubulure à 2 arrêts | |
Autoclavables | |
40 cm | |
Cassettes CA | |
12 pièces/boîte. | |
CO2 563, O2 124, N2 67 | |
Transparent | |
74°C |