Learn More
Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts LFL Tygon™
Tubulure durable et résistante aux produits chimiques. La tubulure à 2 arrêts LFL Tygon™ Ismatec™ nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
Marque:  Ismatec™ SCE0427
Code produit. 10718984
  • 146.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Transparent.
  • Grande résistance chimique.
  • Sans saveur.
  • Spallation des particules très faible.
  • Conforme aux critères de la norme USP de classe VI et de la FDA.
  • Résistance à l’usure.
  • Lixiviation possible du plastifiants.
  • Déconseillée pour le sang et les tissus humains.
  • Applications
    • Acides : Bon
    • Solutions alcalines : Bon
    • Solvants : Non recommandé
    • Pression : Bon
    • Dépression : Bon
    • Milieux visqueux : Excellent
    • Milieux stériles : Limité
  • Conforme à : FDA 21 CFR175.300
  • Stérilisation
    • Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C ; la tubulure apparaît laiteuse.
    • Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
    • Stérilisation par irradiation déconseillée.
Spécification
Spécification
FDA 21CFR175.300 USP Classe VI
Code couleur : Violet-Violet
Tygon LFL
0,84 mm
-50deg;C
D.I. de 2,06 mm, D.E. de 3,74 mm
Lixiviation possible du plastifiants. Déconseillée pour le sang et les tissus humains.
Bon
Tubulure à 2 arrêts
Autoclavables
40 cm
Cassettes CA
12 pièces/boîte.
CO2 563, O2 124, N2 67
Transparent
74°C