Learn More
Ismatec™ Tubulure à 3 arrêts HC F-4040-A Tygon™
Tubulure à 3 arrêts spécifique pour les hydrocarbures, les produits pétroliers et les distillats. La tubulure à 3 arrêts HC F-4040-A Tygon™ Ismatec™ nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
Marque: Ismatec™ SC0289A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Spécialement formulée pour transporter les hydrocarbures, les produits pétroliers et les distillats.
- Idéale pour l’essence, le kérosène, le fuel de chauffage, les liquides de coupe et les réfrigérants à base de glycol
- Diélectrique élevé constant.
- Faible perméabilité aux gaz.
- Non recommandé pour les acides forts et les alcalis, les denrées alimentaires, les boissons et les médicaments.
- Lixiviation possible du plastifiants.
- Applications
- Acides : Limité
- Solutions alcalines : Non recommandé
- Solvants : Non recommandé
- Pression : Bon
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Excellent
- Milieux stériles : Limité
- Stérilisation : Non recommandée.
Spécification
Tubulure à 3 arrêts | |
Tygon HC | |
Pour les hydrocarbures, les produits et les distillats pétroliers. Cassettes MS/CA. | |
12 unités/boîte | |
CO2 100, O2 22, N2 12 | |
Jaune translucide | |
74°C |
Code couleur : Orange - blanc | |
40 cm | |
-37°C | |
D.I. de 0,64mm, D.E. de 2,46mm | |
Non recommandée pour les acides forts et les alcalis, les denrées alimentaires, les boissons et les médicaments. Lixiviation possible de plastifiants. | |
Bon |