Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe Tygon™ E-LFL B/T™ PerfectPosition™
Garantissez des performances optimales grâce à votre pompe Masterflex™ série B/T
Marque: Masterflex™ 06449-87
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
- Toujours en stock— la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
- Les options de conditionnement uniques comprennent les boîtes, les étuis et les bobines pour une commande et une livraison conviviales
- Non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité
- Longue durée de pompage ; pompe à des pressions continues jusqu’à 40 psi
- Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
- Répond aux spécifications USP classe VI et est conforme aux exigences de la FDA
- Tubulure pour pompe à haute performance lors d’applications complexes.
- Applications particulières : correcte avec les acides, les alcalis, la pression, le vide et excellente avec les liquides visqueux et stériles (non recommandée avec les solvants organiques)
- Caractéristiques physiques :
- Matériel à base de PVC avec plastifiant.
- Matière solide (solide).
- Transparente, claire.
- Applications :
- Laboratoire, traitement pharmaceutique et applications de biotechnologie pour conduites de pompe.
- Culture cellulaire et tissulaire et utilisations pharmaceutiques.
- Convient également aux échantillons sensibles à la lumière.
- Optimisé pour offrir de meilleures performances dans les applications à haute pression.
- Chaque taille de tubulure est fabriquée selon des tolérances extrêmement strictes qui correspondent aux têtes de pompe B/T.
- Ces tolérances limitées garantissent un débit précis et reproductible et une longue durée de vie des tubulures.
- De plus, les marques de rétention de la tubulure PerfectPosition™ (qui se trouvent sur la plupart des formulations de tubulure) indiquent le meilleur emplacement de la tubulure sur la tête de pompe.
Spécification
USP de classe VI ; pharmacopée européenne (EP 3.2.9) ; FDA 21 CFR 175.300 ; alimentaire UE ; conforme à la norme Reach (sans DEHP) ; conforme RoHS ; conforme ADCF | |
12,7 mm | |
25 pieds | |
0°C | |
18900 ml/min | |
EtO, autoclave | |
660 mm Hg |
Autoclavable | |
Tygon E-LFL | |
7,6 m | |
87 | |
1/2 po | |
2,4 bar | |
40°C |