Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe Tygon™ E-LFL B/T™ PerfectPosition™
Garantissez des performances optimales grâce à votre pompe Masterflex™ série B/T
Marque:  Masterflex™ 06440-87
Code produit. 12893393
  • 336.00€ / 1 rouleau
Expédition estimée: 24-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Toujours en stock— la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Les options de conditionnement uniques comprennent les boîtes, les étuis et les bobines pour une commande et une livraison conviviales
  • Non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité
  • Longue durée de pompage ; pompe à des pressions continues jusqu’à 40 psi
  • Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
  • Répond aux spécifications USP classe VI et est conforme aux exigences de la FDA
  • Tubulure pour pompe à haute performance lors d’applications complexes.
  • Applications particulières :  correcte avec les acides, les alcalis, la pression, le vide et excellente avec les liquides visqueux et stériles (non recommandée avec les solvants organiques)
  • Caractéristiques physiques  :
    • Matériel à base de PVC avec plastifiant.
    • Matière solide (solide).
    • Transparente, claire.
  • Applications :
    • Laboratoire, traitement pharmaceutique et applications de biotechnologie pour conduites de pompe.
    • Culture cellulaire et tissulaire et utilisations pharmaceutiques.
    • Convient également aux échantillons sensibles à la lumière.
  • Optimisé pour offrir de meilleures performances dans les applications à haute pression.
  • Chaque taille de tubulure est fabriquée selon des tolérances extrêmement strictes qui correspondent aux têtes de pompe B/T.
  • Ces tolérances limitées garantissent un débit précis et reproductible et une longue durée de vie des tubulures.
  • De plus, les marques de rétention de la tubulure PerfectPosition™ (qui se trouvent sur la plupart des formulations de tubulure) indiquent le meilleur emplacement de la tubulure sur la tête de pompe.
Spécification
Spécification
USP de classe VI ; pharmacopée européenne (EP 3.2.9) ; FDA 21 CFR 175.300 ; alimentaire UE ; conforme à la norme Reach (sans DEHP) ; conforme RoHS ; conforme ADCF
12,7 mm
10 pieds
0°C
18900 ml/min
EtO, autoclave
660 mm Hg
Autoclavable
Tygon E-LFL
3,5 m
87
1/2 po
2,4 bar
40°C